2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1H-Indol-2-yl)methylamine methanesulphonate, 2-(Aminomethyl)-1H-indole mesylate
OR5660-250MG OR5660-1G
APOSOR5660-250MGEA 372 EUR
APOSOR5660-250MG APOSOR5660-1G
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate
Formel: C₉H₁₀N₂·CH₃SO₃H
Molecular Weight: 242,295 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03756929
CAS-Nummer: 1072806-66-6