Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5931-5G
OR5931-1G
APOSOR5931-5GEA
40.6
EUR
APOSOR5931-5G
APOSOR5931-1G
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06628784 CAS-Nummer: 26050-64-6 |