5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-carboxy-5-chloroanisole, 5-Bromo-4-chloro-o-anisic acid
OR59335-1G
OR59335-5G
OR59335-250MG
APOSOR59335-1GEA
141
EUR
APOSOR59335-1G
APOSOR59335-5G
APOSOR59335-250MG
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrClO₃ Molecular Weight: 265,488 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878363 CAS-Nummer: 95383-17-8 |