4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-(morpholin-4-ylcarbonyl)pyridine, (5-Bromopyridin-2-yl)(morpholino)methanone, (5-Bromopyridine-2-yl )(morpholino)methanone, (5-Bromopyridin-2-yl)(morpholin-4-yl)methanone
OR59349-1G OR59349-250MG
APOSOR59349-1GEA 183 EUR
APOSOR59349-1G APOSOR59349-250MG
4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂O₂
Molecular Weight: 271,111 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878428
CAS-Nummer: 957063-06-8