1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Tosyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
OR59354-1G
OR59354-250MG
APOSOR59354-1GEA
0
EUR
APOSOR59354-1G
APOSOR59354-250MG
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₄S Molecular Weight: 266.273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878406 CAS-Nummer: 957063-02-4 |