Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR59365-1G OR59365-250MG
APOSOR59365-1GEA 430 EUR
APOSOR59365-1G APOSOR59365-250MG
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Formel: C₉H₁₄N₂O₃
Molecular Weight: 198,219 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878405
CAS-Nummer: 957062-83-8