Methyl (4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
OR59391-5G
APOSOR59391-5GEA
139
EUR
APOSOR59391-5G
Methyl (4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Methyl (4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate
Formel:
C₆H₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 219,036 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878400 CAS-Nummer: 1072944-71-8 |