3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR59410-1G OR59410-5G
APOSOR59410-1GEA 132 EUR
APOSOR59410-1G APOSOR59410-5G
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Formel: C₁₃H₁₂BrNO₂
Molecular Weight: 294.144 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878436
CAS-Nummer: 552331-73-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable