1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(4-(Chloromethyl)phenyl)-1H-pyrazole
OR59436-1G OR59436-5G
APOSOR59436-1GEA 68.3 EUR
APOSOR59436-1G APOSOR59436-5G
1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₉ClN₂
Molecular Weight: 192,645 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366379
CAS-Nummer: 143426-52-2
UN: 1759
ADR: 8,III