Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl [4-(methylsulphanyl)phenyl]acetate, 4-(Methylthio)phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-[4-(methylsulphanyl)phenyl]ethanoate
OR59459-1G OR59459-5G
APOSOR59459-1GEA 58 EUR
APOSOR59459-1G APOSOR59459-5G
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate
Formel: C₁₁H₁₄O₂S
Molecular Weight: 210,293 g/mol
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09751249
CAS-Nummer: 14062-27-2