N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Benzoyl-3-(5-methylisoxazol-3-yl)thiourea
OR5954-1G OR5954-5G
APOSOR5954-1GEA 256 EUR
APOSOR5954-1G APOSOR5954-5G
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide
Formel: C₁₂H₁₁N₃O₂S
Molecular Weight: 261.3 g/mol
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00126665
CAS-Nummer: 85156-33-8