2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Chlorosulphonyl)-2,5-dimethylfuran
OR59789-1G OR59789-250MG
APOSOR59789-1GEA 361 EUR
APOSOR59789-1G APOSOR59789-250MG
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₇ClO₃S
Molecular Weight: 194,636 g/mol
Siedepunkt: 244…245 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115370
CAS-Nummer: 166964-26-7
UN: 3265
ADR: 8,III