4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1,3-Oxazol-4-yl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)oxazole
OR59847-1G
OR59847-250MG
APOSOR59847-1GEA
109
EUR
APOSOR59847-1G
APOSOR59847-250MG
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formel:
C₄H₅NO₂ Molecular Weight: 99,088 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08703646 CAS-Nummer: 155742-48-6 |