4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
OR59856-1G OR59856-250MG
APOSOR59856-1GEA 150 EUR
APOSOR59856-1G APOSOR59856-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 98%
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole
Formel: C₅H₇NO₂
Molecular Weight: 113,115 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08703638
CAS-Nummer: 141567-53-5