2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-6-oxo-5,6,7,8-tetrahydropteridine
OR59870-1G OR59870-250MG
APOSOR59870-1GEA 415 EUR
APOSOR59870-1G APOSOR59870-250MG
2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one 95+%
2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one
Formel: C₆H₅ClN₄O
Molecular Weight: 184,583 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08062762
CAS-Nummer: 944580-73-8