(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1R,5S)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one, (1R,5S)-(+)-6,6-Dimethyl-2-oxobicyclo[3.1.1]heptane, (1R)-(+)-Nopinone
OR59892-1G
OR59892-5G
OR59892-10G
OR59892-25G
APOSOR59892-1GEA
68.3
EUR
APOSOR59892-1G
APOSOR59892-5G
APOSOR59892-10G
APOSOR59892-25G
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one 97%
(1R,5S)-(+)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-one
Formel:
C₉H₁₄O Siedepunkt: 209 °C Dichte: 0,981 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 75 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08447116 CAS-Nummer: 38651-65-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...