4-Bromo-8-methoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromoquinolin-8-yl methyl ether, 4-Bromo-8-methoxy-1-azanaphthalene
OR59910-1G
OR59910-5G
APOSOR59910-1GEA
127
EUR
APOSOR59910-1G
APOSOR59910-5G
4-Bromo-8-methoxyquinoline
4-Bromo-8-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molecular Weight: 238.081 g/mol Schmelzpunkt: 97.2…97.4 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08063209 CAS-Nummer: 103028-31-5 |