5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Phenylpicolinic acid
OR59922-1G OR59922-250MG
APOSOR59922-1GEA 306 EUR
APOSOR59922-1G APOSOR59922-250MG
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid 95%
5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₉NO₂
Molecular Weight: 199.205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114189
CAS-Nummer: 75754-04-0