5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Carboxy-5-(fur-2-yl)pyridine, 5-(Fur-2-yl)picolinic acid
OR59923-1G
OR59923-250MG
OR59923-50MG
APOSOR59923-1GEA
335
EUR
APOSOR59923-1G
APOSOR59923-250MG
APOSOR59923-50MG
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Molecular Weight: 189.167 g/mol Schmelzpunkt: 164…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10700052 CAS-Nummer: 930110-99-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |