2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR59944-100G OR59944-25G
APOSOR59944-100GEA 654 EUR
APOSOR59944-100G APOSOR59944-25G
2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95+%
2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Formel: C₁₄H₁₅Cl₂N₃OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08273847
CAS-Nummer: 178928-70-6