2-Methylallylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-2-methylprop-1-ene hydrochloride, 2-Methylprop-2-en-1-amine hydrochloride
OR59958-100G OR59958-25G OR59958-5G
APOSOR59958-100GEA 1220 EUR
APOSOR59958-100G APOSOR59958-25G APOSOR59958-5G
2-Methylallylamine hydrochloride 98%
2-Methylallylamine hydrochloride
Formel: C₄H₉N·ClH
Molecular Weight: 107,582 g/mol
Schmelzpunkt: 179…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012876
CAS-Nummer: 28148-54-1