5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl)benzene
OR59975-5G
OR59975-500MG
OR59975-2.5G
APOSOR59975-5GEA
945
EUR
APOSOR59975-5G
APOSOR59975-500MG
APOSOR59975-2.5G
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molecular Weight: 238,081 g/mol Schmelzpunkt: 50,5…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109319 CAS-Nummer: 21354-98-3 |