3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-carbamothioylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-thiocarboxamide
OR59984-1G OR59984-5G
APOSOR59984-1GEA 220 EUR
APOSOR59984-1G APOSOR59984-5G
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₂S
Molecular Weight: 244.354 g/mol
Schmelzpunkt: 134…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10700060
CAS-Nummer: 274682-80-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III