3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Hexyloxy)propylene glycol
OR60038-1G OR60038-5G
APOSOR60038-1GEA 109 EUR
APOSOR60038-1G APOSOR60038-5G
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
3-(Hexyloxy)propane-1,2-diol
Formel: C₉H₂₀O₃
Molecular Weight: 176,253 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (4 mm Hg)
Schmelzpunkt: –5,5…0 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167017
CAS-Nummer: 10305-38-1