3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Bromo-6-chloropicolinonitrile, 3-Bromo-6-chloro-2-cyanopyridine
OR60048-1G OR60048-5G
APOSOR60048-1GEA 40.6 EUR
APOSOR60048-1G APOSOR60048-5G
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₂BrClN₂
Molecular Weight: 217.45 g/mol
Siedepunkt: 111…113 °C (0.15 mm Hg)
Schmelzpunkt: 87…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10000884
CAS-Nummer: 1053659-39-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III