Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60088-5G OR60088-1G
APOSOR60088-5GEA 357 EUR
APOSOR60088-5G APOSOR60088-1G
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate
Formel: C₁₀H₂₂O₆P₂
Siedepunkt: 115…116 °C (0,05 mm Hg)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09263518
CAS-Nummer: 37465-31-9