2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60105-1G OR60105-5G
APOSOR60105-1GEA 56.7 EUR
APOSOR60105-1G APOSOR60105-5G
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09907961
CAS-Nummer: 607373-83-1