6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-6-azabenzimidazole, 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR60107-1G
OR60107-250MG
APOSOR60107-1GEA
289
EUR
APOSOR60107-1G
APOSOR60107-250MG
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel:
C₆H₄ClN₃ Molecular Weight: 153.569 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12022343 CAS-Nummer: 2589-11-9 |