1-(3-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Carboxy-1-(3-methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one
OR60131-1G
OR60131-250MG
OR60131-500MG
OR60131-2.5G
OR60131-5G
APOSOR60131-1GEA
91.5
EUR
APOSOR60131-1G
APOSOR60131-250MG
APOSOR60131-500MG
APOSOR60131-2.5G
APOSOR60131-5G
1-(3-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₃NO₄ Molecular Weight: 235,236 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01630406 CAS-Nummer: 63674-47-5 |