5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60154-1G OR60154-250MG
APOSOR60154-1GEA 248 EUR
APOSOR60154-1G APOSOR60154-250MG
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17214212
CAS-Nummer: 1256812-94-8