5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 5-bromo-4-methyl-1H-imidazole-1-carboxylate
OR60157-1G OR60157-250MG
APOSOR60157-1GEA 140 EUR
APOSOR60157-1G APOSOR60157-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Formel: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
Molecular Weight: 311.174 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16628188
CAS-Nummer: 1257535-48-0