8-Bromo-5-chloroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Bromo-5-chloro-1-azanaphthalene
OR60189-1G
APOSOR60189-1GEA 102 EUR
APOSOR60189-1G
8-Bromo-5-chloroquinoline
8-Bromo-5-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Molecular Weight: 242.5 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13193679
CAS-Nummer: 1154741-20-4