Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Carbamoylimidazo[1,2-a]pyridine, 6-(Aminocarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR60212-1G
OR60212-250MG
APOSOR60212-1GEA
338
EUR
APOSOR60212-1G
APOSOR60212-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Formel:
C₈H₇N₃O Molecular Weight: 161,161 g/mol Schmelzpunkt: 202…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13176747 CAS-Nummer: 103313-38-8 |