2-Hydrazino-5-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Methylpyridin-2-yl)hydrazine, 6-Hydrazino-3-picoline
OR60226-1G
APOSOR60226-1GEA
227
EUR
APOSOR60226-1G
2-Hydrazino-5-methylpyridine 95%
2-Hydrazino-5-methylpyridine
Formel:
C₆H₉N₃ Molecular Weight: 123,156 g/mol Siedepunkt: 90…95 °C (0,03 mm Hg) Schmelzpunkt: 67…72 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03425577 CAS-Nummer: 4931-01-5 |