Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 2-[(dimethylamino)methylene]-3-oxo-3-phenylpropanoate, Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
OR60237-1G OR60237-25G OR60237-5G
APOSOR60237-1GEA 87 EUR
APOSOR60237-1G APOSOR60237-25G APOSOR60237-5G
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
Molecular Weight: 247,29 g/mol
Siedepunkt: 150…155 °C (0,5 mm Hg)
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00120477
CAS-Nummer: 66129-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III