5-Chloro-3-methylbenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60263-1G
OR60263-250MG
APOSOR60263-1GEA
1060
EUR
APOSOR60263-1G
APOSOR60263-250MG
5-Chloro-3-methylbenzofuran
5-Chloro-3-methylbenzofuran
Formel:
C₉H₇ClO Molecular Weight: 166.604 g/mol Siedepunkt: 232…233 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797625 CAS-Nummer: 1125-41-3 |