6-Chloro-3-methylbenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60264-1G OR60264-250MG
APOSOR60264-1GEA 986 EUR
APOSOR60264-1G APOSOR60264-250MG
6-Chloro-3-methylbenzofuran
6-Chloro-3-methylbenzofuran
Formel: C₉H₇ClO
Siedepunkt: 218 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15144093
CAS-Nummer: 30343-35-2