5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)pyridine, 4-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]tetrahydro-2H-pyran, 4-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]oxane
OR6070-1G
OR6070-5G
APOSOR6070-1GEA
246
EUR
APOSOR6070-1G
APOSOR6070-5G
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO₂ Molecular Weight: 258.112 g/mol Schmelzpunkt: 96…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09064985 CAS-Nummer: 494772-07-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III |