4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: {4-[(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
OR6073-1G OR6073-5G
APOSOR6073-1GEA 132 EUR
APOSOR6073-1G APOSOR6073-5G
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)methylbenzyl alcohol
Formel: C₁₄H₂₂N₂O
Molecular Weight: 234.337 g/mol
Siedepunkt: 190…200 °C (2 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09064973
CAS-Nummer: 884507-50-0