(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6077-1G OR6077-25G OR6077-5G
APOSOR6077-1GEA 0 EUR
APOSOR6077-1G APOSOR6077-25G APOSOR6077-5G
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₂S
Schmelzpunkt: 88…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798043
CAS-Nummer: 58236-74-1
UN: 3261
ADR: 8,II