Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methyl 4-((chlorosulphonyl)methyl)benzoate, [4-(Methoxycarbonyl)phenyl]methanesulphonyl chloride, Methyl 4-(chlorosulphonylmethyl)benzoate
OR6079-1G OR6079-250MG
APOSOR6079-1GEA 140 EUR
APOSOR6079-1G APOSOR6079-250MG
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Formel: C₉H₉ClO₄S
Molecular Weight: 248,683 g/mol
Schmelzpunkt: 115,5…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07778383
CAS-Nummer: 130047-14-2
UN: 3261
ADR: 8,II