4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6087-1G OR6087-5G
APOSOR6087-1GEA 98.9 EUR
APOSOR6087-1G APOSOR6087-5G
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile 97%
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carbonitrile
Formel: C₉H₉N₃O
Molecular Weight: 175,187 g/mol
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09065019
CAS-Nummer: 912569-63-2