5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(5-Bromopyridin-2-yl)-N-methylmethylamine
OR6090-1G
OR6090-250MG
APOSOR6090-1GEA
364
EUR
APOSOR6090-1G
APOSOR6090-250MG
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine
Formel:
C₇H₉BrN₂ Molecular Weight: 201,064 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09065029 CAS-Nummer: 915707-70-9 UN: 2735 ADR: 8,III |