1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Benzyl-3-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)piperidin-4-one, 1-Benzyl-3-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}-4-oxopiperidine,[(1-Benzyl-4-oxopiperidin-3-yl)methoxy]tert-butyldimethylsilane
OR6091-1G OR6091-5G
APOSOR6091-1GEA 199 EUR
APOSOR6091-1G APOSOR6091-5G
1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one 95%
1-Benzyl-3-({[(tert-butyl)dimethylsilyl]oxy}methyl)piperidin-4-one
Formel: C₁₉H₃₁NO₂Si
Molecular Weight: 333,54 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09065031
CAS-Nummer: 325486-37-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III