3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(3-Methoxypropyl) 3-boronobenzamide
OR6101-1G
OR6101-5G
APOSOR6101-1GEA
172
EUR
APOSOR6101-1G
APOSOR6101-5G
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 98%
3-[(3-Methoxypropyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₄ Molecular Weight: 237.06 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09258755 CAS-Nummer: 957061-22-2 |