3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR61076-1G OR61076-250MG OR61076-5G
APOSOR61076-1GEA 0 EUR
APOSOR61076-1G APOSOR61076-250MG APOSOR61076-5G
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Formel: C₉H₈BrIO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31726337
CAS-Nummer: 2408223-87-8
UN: 1759
ADR: 8,III