2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61080-1G OR61080-250MG
APOSOR61080-1GEA 277 EUR
APOSOR61080-1G APOSOR61080-250MG
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
2,2'-(Oxydimethanediyl)bis(4-methylquinazoline)
Formel: C₂₀H₁₈N₄O
Molecular Weight: 330,383 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31726313
CAS-Nummer: 2387695-89-6