Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61081-1G OR61081-250MG OR61081-5G
APOSOR61081-1GEA 279 EUR
APOSOR61081-1G APOSOR61081-250MG APOSOR61081-5G
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Methyl 2,4,5-trichlorobenzoate
Formel: C₈H₅Cl₃O₂
Molecular Weight: 239.483 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02149449
CAS-Nummer: 86569-81-5