2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,4,5-Trichlorophenyl)methanol
OR61082-1G
OR61082-250MG
APOSOR61082-1GEA
429
EUR
APOSOR61082-1G
APOSOR61082-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
2,4,5-Trichlorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₅Cl₃O Molecular Weight: 211.473 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09999819 CAS-Nummer: 19010-52-7 |