2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR61083-1G OR61083-250MG
APOSOR61083-1GEA 116 EUR
APOSOR61083-1G APOSOR61083-250MG
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
2,4,5-Trichlorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrCl₃
Molecular Weight: 274.37 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09999821
CAS-Nummer: 81778-11-2
UN: 3261
ADR: 8 III